Learn More
Kartell™ Klammern für Glasgelenke
Click to view available options
Größe:
10/19
34/35
45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Korrosionsbeständig
- Zerkratzen Sie das Glas nicht
- Erhältlich in verschiedenen Farben je nach Abmessungen
- Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 10/Packung |
| Material | POM |
| Größe | 45/40 |
| Farbe | Braun |