Learn More
Kartell™ Klammern für Glasgelenke
Artikelnummer. 15825587
Click to view available options
Größe:
10/19
34/35
45/40
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15825587
Marke: Kartell™ 3343500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kunststoffklammern für den sicheren Anschluss konischer Normschliffe aus Glas
  • Korrosionsbeständig
  • Zerkratzen Sie das Glas nicht
  • Erhältlich in verschiedenen Farben je nach Abmessungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Menge 10/Packung
Material POM
Größe 34/35
Farbe Orange