Learn More
Thermo Scientific™ Klammern für CO2 Widerstandsfähiger Schüttler
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Produkttyp:
Flaschenklammer
Kolbenklammer
Kolbenklammern-Starterkit
Trichterklemme
Klemmen:
1000 mL
100 ml
150 ml
2000 mL
200 ml
25 ml
250 ml
3000 ml
5000 mL
500 ml
50 ml
Abtrennbar
Flasche
missing translation for 'unitSize'
1 Einheit
1 Stück
Description
Maximieren Sie mit einer Reihe von Klammern, die für die meisten Gefäße geeignet sind, die Kapazität auf der universellen Plattform, dem Thermo Scientific™ CO2-resistenten Schüttler.
- Compatible with Thermo Scientific™ CO2Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers.
- Refer to the user manual or brochure for details on the maxinum number of clamps that can fit per platform.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Kolbenklammer |
| Klemmen | 25 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermo Scientific™ CO2 Resistant Shakers, IntelliStack™ Incubator Shakers, and IntelliStack™ CO2 Incubator Shakers |
| Enthält | 25 mL Flask Clamp |