Learn More
DWK Life Sciences™ Kugelschliffklammer, mit Festellschraube, aus rostfreiem Stahl
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Größe:
S 13
S 19
S 29
S 35
S 40 und S 41
S 51
S 64
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
25 Stück
5 Stück
50 Stück
Beschreibung
Die Kugelschliffklammer mit Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch zusätzliches Arretieren mit der Feststellschraube.
- Die Feststellschraube ermöglicht eine sehr sichere Verbindung durch ein zusätzliches Arretieren
- Hervorragende Formstabilität verglichen mit herkömmlichen Drahtklammern
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 50 |
| Material | Edelstahl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Sicherung der Kugelgelenke |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicherung der Kugelgelenke |
| Größe | S 19 |