Learn More
Masterflex™ Schlauchklemme für Peristaltikpumpe
Click to view available options
Innendurchmesser (angloamerikanisch):
Min. ID0,307 in., max. ID0,342 in.
Min. ID0,449 in., max. ID0,511 in.
Min. ID0,569 in., max. ID0,65 in.
Min. ID0,702 in., max. ID0,801 in.
Min. ID0,859 in., max. ID0,989 in.
Min. ID0,928 in., max. ID1,072 in.
Min. ID1,218 in., max. ID1,405 in.
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Polyacetal
- Geeignet für den Dauerbetrieb von Umgebungstemperatur bis zu 93°C
- Nicht leitend und stabil bei einer Vielzahl von Chemikalien
- Die Klammern bleiben nach der Positionierung an Ort und Stelle
- Die Klammer positionieren und die Backen mit einer Zange zusammendrücken
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Polyacetal |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Schlauch oder Schläuche |
| Innendurchmesser (angloamerikanisch) | Min. ID0,702 in., max. ID0,801 in. |
| Farbe | Weiß |