Learn More
Heidolph™ Klemme - für Erlenmeyerkolben
Artikelnummer. p-7241856 Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Erlenmeyerkolben
100 ml-Erlenmeyerkolben
2.000 ml-Erlenmeyerkolben
250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10242501
Marke: Heidolph™ 5495100000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Clamps for use with various perforated platforms
  • Maximale Anzahl von Klammern pro Plattformtyp:
    • 549-51000/-00
      • Für Plattform 100 – max. 16
      • Für Plattform 1000 – max. 20
      • Für Plattform 2000 – max. 36
    • 549-52000/-00
      • Für Plattform 100 – max. 16
      • Für Plattform 1000 – max. 20
      • Für Plattform 2000 – max. 36
    • 549-55000/-00
      • Für Plattform 100 – max. 3
      • Für Plattform 1000 – max. 4
      • Für Plattform 2000 – max. 9
    • 549-56000/-00
      • Für Plattform 100 – max. 2
      • Für Plattform 1000 – max. 4
      • Für Plattform 2000 – max. 5
    • 549-63000/-00
      • Für Plattform 1000 – max. 2
      • Für Plattform 2000 – max. 3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen 25 ml-Erlenmeyerkolben
Produkttyp Klemme
Zur Verwendung mit (Geräte) Perforierte Plattformen 100, 1000 und 2000
Größe 1