Learn More
Heidolph™ Klemme - für Erlenmeyerkolben
Alle ansehen Heidolph Instruments Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
1.000 ml-Erlenmeyerkolben
100 ml-Erlenmeyerkolben
2.000 ml-Erlenmeyerkolben
250 ml-Erlenmeyerkolben
25 ml-Erlenmeyerkolben
500 ml-Erlenmeyerkolben
50 ml-Erlenmeyerkolben
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Maximale Anzahl von Klammern pro Plattformtyp:
- 549-51000/-00
- Für Plattform 100 – max. 16
- Für Plattform 1000 – max. 20
- Für Plattform 2000 – max. 36
- 549-52000/-00
- Für Plattform 100 – max. 16
- Für Plattform 1000 – max. 20
- Für Plattform 2000 – max. 36
- 549-55000/-00
- Für Plattform 100 – max. 3
- Für Plattform 1000 – max. 4
- Für Plattform 2000 – max. 9
- 549-56000/-00
- Für Plattform 100 – max. 2
- Für Plattform 1000 – max. 4
- Für Plattform 2000 – max. 5
- 549-63000/-00
- Für Plattform 1000 – max. 2
- Für Plattform 2000 – max. 3
- 549-51000/-00
Spezifikation
Spezifikation
| Aufnahmevermögen | 500 ml-Erlenmeyerkolben |
| Produkttyp | Klemme |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Perforierte Plattformen 100, 1000 und 2000 |
| Größe | 5 |