Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
Marke: Fisherbrand™ 0005N00061
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung
Spezifikation
Ja | |
32 mm | |
200 °C | |
20 mm | |
Stopfen |
Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten | |
1000PK | |
12 mm | |
Cellulosefasern | |
Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Cellulosestopfen > Size: 12 x 20 x 32mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur