Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
Marke: Fisherbrand™ 0005N00058
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung
Spezifikation
| Ja | |
| 40 mm | |
| 200 °C | |
| 17 mm | |
| Stopfen |
| Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten | |
| 1000PK | |
| 11 mm | |
| Cellulosefasern | |
| Steril |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Cellulosestopfen > Size: 11 x 17 x 40mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur