Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
6 mm
6,5 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
15 mm
16 mm
18 mm
19 mm
23 mm
24 mm
27 mm
28 mm
29 mm
30 mm
35 mm
37 mm
40 mm
Länge (metrisch):
11 mm
30mm
30 mm
32 mm
35 mm
37 mm
40 mm
42 mm
43 mm
50 mm
60mm
60 mm
63 mm
65 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
200 Stück
50 Stück
500 Stück
Beschreibung
- Luftdurchlässig
- Sterilisierbar bis maximal 200 °C
- Einmalige Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
| Einwegprodukt | Ja |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten |
| Länge (metrisch) | 32 mm |
| Menge | 1000PK |
| Temperaturbereich (metrisch) | 200 °C |
| Diameter (Metric) Bottom | 11 mm |
| Oberer Durchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Cellulosefasern |
| Produkttyp | Stopfen |
| Sterilität | Steril |