Learn More
Fisherbrand™ Cellulosestopfen
Für Flaschen, Erlenmeyerkolben und Reagenzgläser.
Marke:  Fisherbrand™ 0005N00064
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11708523
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Luftdurchlässig
  • Sterilisierbar bis maximal 200 °C
  • Einmalige Verwendung
Spezifikation
Spezifikation
Ja
30 mm
200 °C
16 mm
Stopfen
Messbecher, Erlenmeyerkolben, Röhrchen und verschiedene Flaschenarten
1000PK
16 mm
Cellulosefasern
Steril
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Cellulosestopfen > Size: 16 x 20 x 30mm