Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyerkolbenklammern für Ultraschallgeräte
Befestigen Sie Erlenmeyerkolben sicher an Fisherbrand™ Ultraschallreinigungsgeräten. Die Fisherbrand™ Klammern für Erlenmeyerkolben werden aus robustem und langlebigem Edelstahl gefertigt, um eine hervorragende Stabilität zu gewährleisten.
Marke: Fisherbrand™
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
- Sichere Befestigung
- Aus starkem und langlebigem Edelstahl
- Überragende Stabilität
Spezifikation
Kolbenklammer | |
Ultraschallreiniger | |
250 ml Erlenmeyerkolben |