Learn More
Sampling Systems™ Klemmenbehälter
Sampling Systems™ Klemmbehälter sind ideal für anspruchsvolle hygienische Anwendungen, da sie aus hochwertigem Edelstahl gefertigt sind.
437.00 CHF - 700.00 CHF
Spezifikation
Material | Edelstahl 316L |
---|---|
Enthält | Deckel, Klemme und Silikondichtung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15849691
|
Sampling Systems™
A566-01 |
1 l | 135mm | 109 mm |
437.00 CHF
1 Stück |
N/A | |||
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
|
15859691
|
Sampling Systems™
A566-02 |
2 l | 133 mm | 188 mm |
505.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||
15869691
|
Sampling Systems™
A566-05 |
5 l | 180 mm | 262 mm |
575.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15879691
|
Sampling Systems™
A566-10 |
10 l | 210 mm | 366 mm |
580.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15889691
|
Sampling Systems™
A566-20 |
20 l | 303 mm | 463 mm |
590.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15899691
|
Sampling Systems™
A566-25 |
25 l | 303 mm | 523 mm |
700.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Mehrzweckbehälter
- 316L-Edelstahl
- Nutfreie Innenkonstruktion
- Lieferung mit Deckel, Klemme und Silikondichtung (FDA-Zulassung)
- Breiter Deckel mit 100 mm Durchmesser und drei Klemmen, BS4825-3
- Mattierte Oberfläche
- Seitliche Griffe
- Der Hals hat einen Winkel von 60°, um die Pulverentladung zu fördern
Spezifikation
Edelstahl 316L | |
Deckel, Klemme und Silikondichtung |