Learn More
Thermo Scientific™ CL-XPosure™ Film (Röntgenfilm)
Erfassen Sie Ergebnisse aus ECL-basierten Western Blots und anderen chemilumineszierenden Protein- oder Nukleinsäure-Assays mit diesem kostengünstigen, durchsichtigen Röntgenfilm.
Marke:  Thermo Scientific™ 34099
Additional Details : Gewicht : 0.10000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10005993
  • 786.00 CHF / 100 Bögen
Verfügbar ab
11-08-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CL-XPosure Film ist ein ausgezeichneter fotografischer Film für die Verwendung mit ECL-Substraten (Enhanced Chemilumineszenz) für Meerrettichperoxidase (HRP) oder alkalische Phosphatase (AP). Es werden praktische Größen für die Protein-Western-Blotting, Standard-Filmkassetten und Geräte zur Filmentwicklung angeboten. Der Autoradiographiefilm eignet sich auch gut für chemilumineszierende oder isotopische DNA- und RNA-Methoden, einschließlich Southern und Northern Blotting und Gel-Shift-Assays (EMSA). Die Qualität und der Preis dieses Films machen ihn zur intelligenten Wahl für Anwendungen in der Life-Science-Forschung.
Leistungsmerkmale:
  • Hochleistung – Genauso empfindlich wie andere handelsübliche Autoradiographiefilme
  • Kostengünstig – Kosten bis zu 75 % niedriger als andere Marken von Röntgenfilmen vergleichbarer Qualität
  • Praktisch – Erhältlich in fünf Blattgrößen in Packungen mit 50 oder 100 nicht-überlappenden Blättern
  • Die perfekte Wahl – Validiert für die Verwendung mit Thermo Scientific SuperSignal Chemilumineszenz-Substraten und Thermo Scientific Pierce ECL Chemilumineszenz-Substrat
Bestellinformationen:
Erhältlich in Blättern mit 5 × 7 in., 7 × 9.5 in., 9.5 × 11 in. und 14 × 17 in.
Spezifikation
Spezifikation
CL-XPosure Film, 35 x 40 cm
100 Sheets