Learn More
Abnova™ CKM Recombinant Protein
Human CKM full-length ORF recombinant protein with GST-tag at N-terminal
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Molekulargewicht 67.7
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16133241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001158-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16143241
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00001158-P01.25UG
25μg
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a cytoplasmic enzyme involved in energy homeostasis and is an important serum marker for myocardial infarction. The encoded protein reversibly catalyzes the transfer of phosphate between ATP and various phosphogens such as creatine phosphate. It acts as a homodimer in striated muscle as well as in other tissues, and as a heterodimer with a similar brain isozyme in heart. The encoded protein is a member of the ATP:guanido phosphotransferase protein family.
  • Theoretical MW (kDa): 67.65
  • Preparation method: In vitro wheat germ expression system
  • Purification: Glutathione Sepharose 4 fast flow
  • Storage buffer: 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer
Sequence: MPFGNTHNKFKLNYKPEEEYPDLSKHNNHMAKVLTLELYKKLRDKETPSGFTVDDVIQTGVDNPGHPFIMTVGCVAGDEESYEVFKELFDPIISDCHGGYKPTDKHKTDLNHENLKGGDDLDPNYVLSSRVRTGRSIKGYTLPPHCSRGERRAVEKLSVEALNSLAGEFKGKYYPLKSMTEKEQQQLIDDHFLFDKPVSPLLLASGMARDWPDARGIWHNDNKSLLVWVNEEDHLRVISMEKGGNMKEVFRRFCVGLQKIEEIFKKAGHPFMWNQHLGYVLTCPSNLGTGLRGGVHVKLAHLSKHPKFEEILTRLRLQKRGTGGVDTAAVGSVFDVSNADRLGSSEVEQVQLVVDGVKLMVEMEKKLEKGQSIDDMIPAQK
Best use within three months from the date of receipt of this protein.
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Spezifikation
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
67.7
In vitro wheat germ expression system
Wheat Germ (in vitro)
Recombinant
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Human
Solution