Learn More
Abnova™ CKAP2 Recombinant Protein
Artikelnummer. p-3718118
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16128402
Marke: Abnova™ H00026586P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH10901.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 26586
Molekulargewicht 43.8
Name CKAP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MEKSEPVDQRRHTAGKAIVDSRSAQPKETSEERKARLSEWKAGKGRVLKRPPNSVVTQHEPAGQNEKPVGSFWTTMAEEDEQRLFTEKVNNTFSECLNLINEGCPKEDILVTLNDLIKNIPDAKKLVKYWICLALIEPITSPIENIIAIYEKAILAGAQVR
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gen-Alias DKFZp686L1238/FLJ10749/LB1/TMAP/se20-10
Gebräuchliche Bezeichnung CKAP2
Gensymbol CKAP2
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution