Learn More
Tocris Bioscience™ CK 666
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18085922
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 18085922
Marke: Tocris Bioscience™ 3950/50
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Arp2/3 inhibitor; inhibits actin polymerization
Inhibitor of the Arp2/3 complex; inhibits actin polymerization (IC50 = 4 μM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 442633-00-3
Summenformel C18H17FN2O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material CK 666
Menge 50 mg
Formelmasse 296.34
Reinheit >99%
Molekulargewicht 296.345