Learn More
Citronellol, 95 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 110461000
Additional Details : CAS : 106-22-9 Gewicht : 0.08540kg
Menge 100mL
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10030770
  • 35.40 CHF / 100 Milliliter
Voraussichtliches Versanddatum: 13-10-2021
Chemische Identifikatoren
106-22-9
156.27
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
8842
3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
C10H20O
MFCD00002935
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
CHEBI:50462
CC(CCC=C(C)C)CCO
Spezifikation
Citronellol
79°C
Glasflasche
0.854
Farblos
95%
94% min. (GC)
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
01, 451
citronellol, beta-citronellol, 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol, dl-citronellol, cephrol, elenol, 6-octen-1-ol, 3,7-dimethyl, rodinol, 2,3-dihydrogeraniol, 2,6-dimethyl-2-octen-8-ol
QMVPMAAFGQKVCJ-UHFFFAOYSA-N
3,7-dimethyloct-6-en-1-ol
8842
156.27
95%
0.8540g/mL
Authentic
1.4550 to 1.4580
222.0°C
100mL
106-22-9
C10H20O
MFCD00002935
15, 2329
Solubility in water: slightly soluble
CC(CCC=C(C)C)CCO
156.27
CHEBI:50462
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Citronellol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate