Learn More
Citronellsäure, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449907
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449907 500 g 500 Gramm
11429907 25 g 25 Gramm
11439907 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449907 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22862.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 502-47-6 | C10H18O2 | 170.25 g/mol
Citronellic acid was used in synthesis of stereoisomers of 3,11- dimethylnonacosan-2-one and 29-hydroxy-3,11-dimethylnonacosan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citronellsäure wurde zur Synthese von Stereoisomeren von 3,11-Dimethylnonacosan-2-one und 29-Hydroxy-3,11-Dimethylnonacosan-2-one verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 502-47-6
Summenformel C10H18O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.25
MDL-Nummer MFCD00002728
InChI-Schlüssel GJWSUKYXUMVMGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym citronellic acid, 3,7-dimethyl-6-octenoic acid, rhodinolic acid, citronellate, rhodinic acid, 6-octenoic acid, 3,7-dimethyl, fema no. 3142, citronellicacid, callitrol, acmc-20apjr
PubChem CID 10402
ChEBI CHEBI:80507
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloct-6-ensäure
SMILES CC(CCC=C(C)C)CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citronellic acid
Dichte 0.923
Siedepunkt 121°C to 122°C (1 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.4535
Menge 500 g
UN-Nummer UN2810
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 170.25
Reinheit (%) 94%