Learn More
(+/-)-Citronellal, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362767
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11362767 500 mL 500 Milliliter
11352767 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11362767 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15753.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 106-23-0 | C10H18O | 154.25 g/mol
(±)-Citronellal is an active component of citronella oil. It is used as a flavoring agent, insect repellent, fragrance in soaps and detergents, and in personal care products like creams, lotions, and perfumes. It acts as a chemical intermediate for citronellol and hydroxycitronellal. Further, it is used to prepare 1-dibutylamino-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-one by reacting with dibutylamine. In addition to this, it is utilized to inhibit the development of mechanical nociception induced by carrageenan (CG) and tumor necrosis factor-alfa.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(^+)-Citronellal ist ein aktiver Wirkstoff im Citronellöl. Wird als Aromastoff, Insektenschutzmittel, Duftstoff in Seifen und Waschmitteln sowie in Körperpflegeprodukten wie Cremes, Lotionen und Parfüms verwendet. Chemisches Zwischenprodukt für Citronellol und Hydroxycitronellal. Dient zur Herstellung von 1-Dibutylamin-3,7-dimethyl-oct-6-en-2-on durch Reaktion mit Dibutylamin. Hemmt das Entstehen mechanischer Schmerzempfindungen, ausgelöst durch Carrageen (CG) und Tumor-Nekrose-Faktor alpha.
Löslichkeit
Schwach mischbar mit Wasser und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Luft- und lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-23-0
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00038090
InChI-Schlüssel NEHNMFOYXAPHSD-SNVBAGLBSA-N
Synonym citronellal, rhodinal, 3,7-dimethyl-6-octenal, 2,3-dihydrocitral, 6-octenal, 3,7-dimethyl, citronellel, citronella, 3,7-dimethyl-6-octen-1-al, beta-citronellal, d-rhodinal
PubChem CID 7794
ChEBI CHEBI:47856
SMILES C[C@H](CCC=C(C)C)CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Citronellal
Dichte 0.86
Siedepunkt 206°C to 208°C
Flammpunkt 75°C (167°F)
Brechungsindex 1.446
Menge 500 mL
Beilstein 1720789
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2329
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water and ethanol.
IUPAC-Name 3,7-Dimethyloct-6-enal
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 96%