Learn More
Zitronensäure, U.S.P. Granulat, Macron Fine Chemicals™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Zitronensäure |
| Namenshinweis | Monohydrat |
| CAS | 5949-29-1 |
| Menge | 2.5 kg |
| Verpackung | Polyethylen |
| Physikalische Form | granular |
| Summenformel | C6H10O8 |
| Synonym | Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäure, Monohydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, Zitrat, Zitronensäuremonohydrat USP, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp |
| InChI-Schlüssel | YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- Citric Acid Monohydrate
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monohydrate