Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Hydrat, 99.8  %, für Molekularbiologie, DNAse, RNAse und Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757409
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
114456-61-0
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00150032
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
21868242
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
114456-61-0
C6H5Na3O7
258.07
MFCD00150032
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
21868242
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Citric acid, trisodium salt hydrate
Namenshinweis For molecular biology
Extinktion Max. 0,02 (0,1 mol in Wasser) bei 260 nm
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Weiß
pH 7 bis 9 (5 % wässr. Lösung)
Verlust bei Trocknung 12 % bis 13 %
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.998
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 250g
Merck Index 14, 8602
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
IUPAC-Name trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
Formelmasse 258.08
Reinheit (%) 0.998
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver