Learn More
Citronensäure, Trinatriumsalz-Hydrat, 99,8 %, für die Molekularbiologie, frei von DNAse, RNAse und Protease.
Artikelnummer. 10706012 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10706012 1kg Glasflasche 1 Kilogramm
10590994 250g Kunststoffflasche 250 Gramm
10076113 5kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10706012 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 327160010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 114456-61-0 | C6H5Na3O7 | 258,07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114456-61-0
Summenformel C6H5Na3O7
Molekulargewicht (g/mol) 258.07
MDL-Nummer MFCD00150032
InChI-Schlüssel HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate hydrate, sodium citrate tribasic hydrate, citric acid trisodium salt hydrate, sodium citrate, tribasic, sodium citrate monohydrate, c6h5o7.3na.h2o, sodium citrate tribasic hydrate, reagentplus r, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate hydrate
PubChem CID 21868242
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, trisodium salt hydrate
Namenshinweis For molecular biology
Extinktion Max. 0,02 (0,1 mol in Wasser) bei 260 nm
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Weiß
pH 7 bis 9 (5 % wässr. Lösung)
Verlust bei Trocknung 12 % bis 13 %
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.998
Verpackung Glasflasche
Menge 1kg
Merck Index 14, 8602
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
IUPAC-Name Trinatrium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat
Formelmasse 258.08
Reinheit (%) 0.998
Güte Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke