Learn More
Citronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, ACS-Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11935071 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
11935071 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
11945071 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
11925071 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11935071 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 446330050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    318.00 CHF
    308.00 CHF / 5 Kilogramm
    Sparen 10.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6132-04-3 | C6H5Na3O7·2H2O | 294.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Summenformel C6H5Na3O7·2H2O
Molekulargewicht (g/mol) 294.09
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Schmelzpunkt >300.0°C
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Menge 5 kg
Merck Index 15,8737
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 720g/L (25°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formelmasse 294.09
Güte ACS-Reagenz
Unlösliche Stoffe 0.005% max