Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz-Dihydrat, 99 %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 12665077 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
12665077 250g Kunststoffflasche 250 Gramm
12655077 1kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12665077 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447292500
Von Chemikalien bis zur Chromatographie
Verwenden Sie den Aktionscode 27991
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1545801 | C6H9Na3O9 | 294.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1545801
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.1
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, trisodium salt dihydrate
Extinktion (0,1 M, Wasser), (0,1 M, Wasser) bei 0 nm, max. 0,01 bei 260 nm, max. 0,01 bei 280 nm
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel NaO2CCH2C(OH)(CO2Na)CH2CO2Na·2H2O
Menge 250g
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:720 g/l (25 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in Alkohol
Formelmasse 294.09
Reinheit (%) 0.99
Güte Biochemie