Learn More
Zitronensäure, Trinatriumsalz, 98 %, wasserfrei, rein, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 391970025
Additional Details : CAS : 68-04-2 Gewicht : 2.50000kg
Menge 2.5kg
Verpackung Kunststoffflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10045303
  • 200.00 CHF / 2.50 Kilogramm
Auf Lager, versandfertig: 9
Chemische Identifikatoren
68-04-2
258.07
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
6224
trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
C6H5Na3O7
MFCD00012462
sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
CHEBI:53258
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
Spezifikation
Citric acid, trisodium salt
98%
MFCD00012462
sodium citrate, trisodium citrate, citrosodine, sodium citrate anhydrous, citrosodina, natrocitral, citnatin, citreme, citrosodna, trisodium citrate, anhydrous
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
258.07
CHEBI:53258
Kristallpulver
Rein
Kunststoffflasche
300.0°C
2.5kg
68-04-2
C6H5Na3O7
15, 8737
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
6224
258.07
98%
Authentic
Solubility in water: 500g/L (20°C).
Weiß
290°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate