Learn More
Citronensäure, Trilithiumsalztetrahydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10286730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10286730 500 g Kunststoffflasche -
10511841 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10286730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 199855000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6080-58-6 | Molecular Formula: C6H5Li3O7·4H2O | Molecular Weight: 281.979 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6080-58-6
MDL-Nummer MFCD00150030
InChI-Schlüssel HXGWMCJZLNWEBC-UHFFFAOYSA-K
Synonym lithium citrate tetrahydrate, unii-5z6e9k79yv, trilithium citrate tetrahydrate, lithium citrate usp, citric acid trilithium salt tetrahydrate, tri-lithium citrate tetrahydrate, lithium citrate tribasic tetrahydrate, lithonate tn, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-trilithium salt tetrahydrate
PubChem CID 2724118
ChEBI CHEBI:64754
IUPAC-Name Trilithium;-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat;tetrahydrat
SMILES [Li+].[Li+].[Li+].C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, trilithium salt tetrahydrate
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 112.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H5Li3O7·4H2O
Strukturformel LiO2CCH2C(OH)(CO2Li)CH2CO2Li·4H2O
Menge 500 g
Beilstein 03, I, 196
Merck Index 15, 5586
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 745g/L water (25°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Molekulargewicht (g/mol) 281.97
Formelmasse 281.97
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Physikalische Form Feines Kristallpulver