Learn More
Zitronensäurelösung, 50 % Gewichtsanteil, biotechnologisches Reagenz, J.T. Baker™
Alle ansehen J.T.Baker ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zitronensäurelösung |
| CAS | 7664-41-7 |
| Summenformel | H3N |
| MDL-Nummer | MFCD00011418 |
| InChI-Schlüssel | QGZKDVFQNNGYKY-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | N |
| IUPAC-Name | Ammoniak |
| Molekulargewicht (g/mol) | 17.03 |
| Formelmasse | 192.12 |
| Reinheit (%) | 50 % |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric Acid Solution
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid