Learn More
Zitronensäure, Pulver, U.S.P., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zitronensäure |
| Formelmasse | 192.12 |
| Güte | USP |
| Menge | 500 g |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Physikalische Form | Pulver |
| Relative Dichte | 1 l = 1.44 kg |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citric Acid Anhydrous
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: citric acid