Learn More
Zitronensäure, Pulver, U.S.P., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15597774 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15597774
Marke: Avantor J.T.Baker 012201
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zitronensäure, Zitronensäure, wasserfrei, Zitro, Wasserfreie Zitronensäure, Zitrat, Zitretten, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
Formelmasse 192.12
Güte USP
Menge 500 g
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Pulver
Relative Dichte 1 l = 1.44 kg
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric Acid Anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: citric acid