Learn More
Zitronensäure, Pulver, entspricht mehreren Pharmakopöen, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527784 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
Artikelnummer. 15527784
Marke: Avantor J.T.Baker 012705
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
MDL-Nummer MFCD00011669
Synonym Zitronensäure, Zitronensäure, wasserfrei, Zitro, Wasserfreie Zitronensäure, Zitrat, Zitretten, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
Formelmasse 192.12
Güte Multi-Kompendium
Menge 2.5 kg
Verpackung Poly-Flasche
Physikalische Form Pulver
Relative Dichte 1 l = 1.67 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, anhydrous
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Citric acid