Learn More
Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, rein, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10072960 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10072960 100 g Glasflasche 100 Gramm
10411261 500 g Glasflasche 500 Gramm
10606214 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072960 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 215331000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.70 CHF
    29.80 CHF / 100 Gramm
    Sparen 0.90 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18996-35-5
Summenformel C6H7NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 214.11
MDL-Nummer MFCD00013067
InChI-Schlüssel SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure;hydridonatrium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, monosodium salt
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt 209.0°C to 215.0°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Menge 100 g
Beilstein 03, 563
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallpulver