Learn More
Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 13498678 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
13498678 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
13448618 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13498678 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 447692500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.95 CHF
    37.80 CHF / 250 Gramm
    Sparen 1.15 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18996-35-5 | C6H7NaO7 | 214.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18996-35-5
Summenformel C6H7NaO7
Molekulargewicht (g/mol) 214.11
InChI-Schlüssel SLWOXBQHKZPUNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bicitra, pneucid, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt, sodium dihydrogen citrate anhydrous, citric acid, sodium salt, citric acid sodium, sodium 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid; sodium, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, sodium salt 1:?
PubChem CID 131675399
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsäure;hydridonatrium
SMILES [HH].C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.[Na]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid, monosodium salt
Schmelzpunkt 209.0°C to 215.0°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na
Menge 250 g
Löslichkeitsinformationen Clear colorless
Formelmasse 214.11
Reinheit (%) 99%
Güte Analyse
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid, monosodium salt
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt