Learn More
Zitronensäure, Mononatriumsalz, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteBeschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Citric acid, monosodium salt |
| Schmelzpunkt | 209.0°C to 215.0°C |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Verpackung | Kunststoffflasche |
| Strukturformel | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2Na |
| Menge | 1 kg |
| Löslichkeitsinformationen | Clear colorless |
| Formelmasse | 214.11 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Güte | Analyse |
Sicherheit und Handhabung
- Citric acid, monosodium salt
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Contain: Citric acid, monosodium salt