Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30461740
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30461740 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30461740 Lieferant LoGiCal Lieferanten-Nr. LGCFOR0575.00
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
LoGiCal bietet zertifizierte Referenzmaterialien als Reinsubstanzen, native Lösungen und mit stabilen Isotopen markierte Lösungen an, inklusive fachkundiger Dokumentation und Unterstützung. Von forensischen bis hin zu klinischen Laboren – mit LoGiCal entscheiden Sie sich für Zuverlässigkeit, Compliance und analytische Exzellenz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
CAS 5949-29-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Citric acid monohydrate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H8 O7 . H2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Citric Acid Monohydrate, 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid monohydrate
InChI-Formel InChI=1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Lösungstyp Neat
SMILES O.OC(=O)CC(O)(CC(=O)O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
Industry Type Clinical Testing
Molekulargewicht (g/mol) 210.14
Menge 10 mg
Formelmasse 210.0376 g/mol