Learn More
Zitronensäuremonohydrat, Solstice
Artikelnummer. 15612920
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
25 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15612920 25 kg 25 Kilogramm
15602920 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15612920 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 2749125KG
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
Getestet gemäß europäischem Arzneibuch
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zitronensäure-Monohydrat, Zitronensäurehydrat, 2-Hydroxypropan-1,2,3 -Tricarboxylsäure-Hydrat, Zitronensäure, Monohydrat, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy-, Monohydrat, Zitrat, Zitronensäuremonohydrat USP, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure-Monohydrat
Namenshinweis Getestet gemäß Ph. Eur.
Menge 25 kg
Flammpunkt 173 °C (343,4 °F)
Strukturformel HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 4018641
Löslichkeitsinformationen Löslich in Ethylacetat (5,28g/100g), Amylacetat (5,98g/100g), Diethylether (2,17g/100g), Methanol (197g/100g), Chloroform (0,007g/100 g)
Formelmasse 210,14 g/mol