Learn More
Citronensäure-Monohydrat, für die ACS-Analyse, 99 bis 102 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422812 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11422812 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11422812 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215251090
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 5949-29-1
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99 zu 102 %
Summenformel C6H10O8
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
Formelmasse 210.14
Menge 500 g
Physikalische Form Kristallpulver