missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lymphatic Endothelial Cells Antibody (LA102), mFluor Violet 610 SE, R&D Systems™

Code produit 18609819 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18609819 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18609819 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB11096416MFV610
 Article restreint
Verfügbar ab: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rat Monoclonal Antibody

Lymphatic Endothelial Cells Monoclonal specifically detects Lymphatic Endothelial Cells in Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lymphatic Endothelial Cells
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Frozen), Western Blot
Classification Monoclonal
Clone LA102
Conjugué mFluor Violet 610 SE
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Frozen
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène LEC26
Espèces hôtes Rat
Immunogène Collagenase- and neuraminidase-treated mouse benign lymphangiomas
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG2b
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.