Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, für Aminosäure-Analysen, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10670321 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10670321
Marke: Fisher Chemical C/P330/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
MDL-Nummer 149972
Spezifikation
pH 1,8
Schmelzpunkt 135 °C
Farbe Weiß
Summenformel C6H8O7·H2O
Formelmasse 210.15g/mol
Menge 500g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle ausgesetzten Hautpartien gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.