Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, für Aminosäure-Analysen, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500g
1 kg
Spezifikation
pH | 1.8 |
Schmelzpunkt | 135°C |
Farbe | Weiß |
Summenformel | C6H10O8 |
Formelmasse | 210.15g/mol |
Menge | 1 kg |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |
Physikalische Form | Fest |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Citronensäure Monohydrat
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und exponierte Haut gründlich waschen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.