Learn More
Zitronensäure-Monohydrat, ACS, 99.0 – 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7050381
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2kg
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5949-29-1
C6H10O8
210.138
MFCD00149972
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
22230
CHEBI:31404
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
5949-29-1
C6H10O8
210.138
MFCD00149972
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
22230
CHEBI:31404
2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, a flavoring agent and a chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
Farbe Weiß
Merck Index 14,2326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether. Partially soluble in methanol,diethyl ether. Insoluble in n-octanol.
Formelmasse 210.14 (192.13 Anhydrous)
Reinheit (%) 99.0 to 102.0%
Güte ACS
Dichte 1,542 g/mL
Menge 100g
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Fest
Empfindlichkeit Hygroskopisch