Learn More
Zitronensäuremonohydrat 99.5+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100g
500g
1kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328107 500g 500 Gramm
11348107 100g 100 Gramm
11338107 1kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328107 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022869.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5949-29-1 | C6H10O8 | 210.138 g/mol
Citric acid monohydrate is used in the preparation of citrate buffer in platelets for intravital microscopy. It acts as a pH-control agent in foods, beverages and pharmaceuticals applications. It acts as an iron chelator. In animals, it improves the utilization of nutritional calcium. It is a useful buffer component for antigen and epitope unmasking. It is also used as an acidifier, flavoring agent and chelating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5949-29-1
Summenformel C6H10O8
Molekulargewicht (g/mol) 210.138
MDL-Nummer MFCD00149972
InChI-Schlüssel YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym citric acid monohydrate, citric acid hydrate, 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid hydrate, citric acid, monohydrate, unii-2968phw8qp, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, monohydrate, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate usp
PubChem CID 22230
ChEBI CHEBI:31404
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure-; Hydrat
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric acid monohydrate
Farbe Weiß
Dichte 1,542 g/mL
Menge 500g
Geruch Geruchsneutral
Physikalische Form Granulat/Pulver
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,2326
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether.
Formelmasse 210.14 (192.13 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citric acid monohydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid monohydrate