Learn More
Zitronensäure, Granulat, Multi-Compendial, USP, J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zitronensäure |
Formelmasse | 210.14 |
Güte | Mehrkompendial/USP |
Menge | 500 g |
Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
Physikalische Form | granular |
Relative Dichte | 1 l = 1.54 kg |