Learn More
Melford wasserfreie Zitronensäure
Artikelnummer. 30018146
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018146 5 kg 5 Kilogramm
30018144 1 kg 1 Kilogramm
30018145 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30018146 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. C345005000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 77-92-9
  • Molekularformel: C 6 H 8 O 7
  • Molekulargewicht: 192,1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citric Acid Anhydrous
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Menge 5 kg