Learn More
Zitronensäure, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf Anhydrid-Substanz), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15612890 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
6 Stück
Artikelnummer. 15612890
Marke: Honeywell-Fluka 271096X2.5KG
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Erfüllt die analytischen Spezifikationen von BP, Ph. Eur., USP, E330, wasserfrei, 99.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 77-92-9
Summenformel C6H8O7
Molekulargewicht (g/mol) 192.12
MDL-Nummer MFCD00011669
InChI-Schlüssel KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Zitronensäure, Zitronensäure, wasserfrei, Zitro, Wasserfreie Zitronensäure, Zitrat, Zitretten, 1,2,3-Propanetricarboxylsäure, 2-Hydroxy, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy
PubChem CID 311
ChEBI CHEBI:30769
IUPAC-Name 2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylsäure
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zitronensäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur.BP, USP
Strukturformel HOC(COOH)(CH2COOH)2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich, 383 g/l bei 25 °C, wenig löslich in Diethylether, frei löslich in Alkohol
Formelmasse 192.12
Reinheit (%) 99.5 bis 100.5 % (basierend auf wasserfreier Substanz)
Menge 6 x 2.5 kg
Explosionsgrenze 8 % (65 °F)
Glührückstand ≤0.05 % (als SO4)