missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Citreoviridin (80 %, enthalten Isocitreoviridin), TRC

Artikelnummer. 30005253
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005253 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005253 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC5205601MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 25425-12-1
Summenformel C23H30O6
Molekulargewicht (g/mol) 402.48
Synonym Citreoviridin A, Citreoviridine, Citreoviridine A, 5-Hydroxy-3-methoxy-4,12-dimethyl-13-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furyl)-2,4,6,8,10,12-tridecahexaenoic Acid, δ-Lactone, [2S-[2α(1E,3E,5E,7E),3β,4α,5α]]-4-Methoxy-5-methyl-6-[7-methyl-8-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furanyl)-1,3,5,7-octatetraenyl]-2H-pyran-2-one, 4-Methoxy-5-methyl-6-[7-methyl-8-(tetrahydro-3,4-dihydroxy-2,4,5-trimethyl-2-furyl)-1,3,5,7-octatetraenyl]-2H-pyran-2-one, 2,5-Anhydro-1,6-dideoxy-2-C-[(1E,3E,5E,7E)-8-(4-methoxy-5-methyl-2-oxo-2H-pyran-6-yl)-2-methyl-1,3,5,7-octatetraenyl]-4-C-methyl-D-Iditol, 6-((1E,3E,5E,7E)-8-((2S,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,4,5-trimethyltetrahydrofuran-2-yl)-7-methylocta-1,3,5,7-tetraen-1-yl)-4-methoxy-5-methyl-2H-pyran-2-one
IUPAC-Name 6-[(1E,3E,5E,7E)-8-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-Dihydroxy-2,4,5-Trimethyloxolan-2-yl]-7-Methylocta-1,3,5,7-Tetraenyl]-4-Methoxy-5-Methylpyran-2-One
SMILES COC1=CC(=O)OC(=C1C)\C=C\C=C\C=C\C(=C\[C@]2(C)O[C@H](C)[C@](C)(O)[C@H]2O)\C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Citreoviridin
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H30O6/c1-15(14-22(4)21(25)23(5,26)17(3)29-22)11-9-7-8-10-12-18-16(2)19(27-6)13-20(24)28-18/h7-14,17,21,25-26H,1-6H3/b8-7+,11-9+,12-10+,15-14+/t17-,21+,22+,23+/m1/s1
Formelmasse 402.2042
Reinheit (%) >95%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.