Learn More
Citronensäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10266120 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10266120 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10266120 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 167011000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Citrazinic acid
Namenshinweis 98%
CAS 99-11-6
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Kunststoffflasche
Summenformel C6H5NO4
Strukturformel (HO)2(C5H2N)COOH
MDL-Nummer MFCD00006274
Menge 100 g
Beilstein 22, 254
Merck Index 15, 2324
Synonym citrazinic acid, 2,6-dihydroxyisonicotinic acid, 2,6-dihydroxypyridine-4-carboxylic acid, 2,6-dihydroxy-4-carboxypyridine, 2,6-dihydroxy-4-pyridinecarboxylic acid, kyselina citrazinova, 2,6-dihydroxyisonicotinate, 4-pyridinecarboxylic acid, 2,6-dihydroxy, citrazinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 1,2-dihydro-6-hydroxy-2-oxo
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alkali hydroxide or carbonate solns.,slightly soluble in hot hcl
InChI-Schlüssel CSGQJHQYWJLPKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)NC(O)=C1
IUPAC-Name 2-Hydroxy-6-oxo-1H-pyridin-4-carbonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 155.11
PubChem CID 7425
Formelmasse 155.11
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Citrazinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.