Learn More
Thermo Scientific™ Citrat-gepufferte Kochsalzlösung (20 X)
Artikelnummer. 15425849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1L
2L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15425849 2L 2 Liter
15415849 1L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15425849 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J63666.K3
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 4-3-6132
Konzentration 20X
Physikalische Form Flüssig
Menge 2L
Synonym SSC-Puffer, 20x; Salin-Natrium-Citratpuffer, 20x
Molekulargewicht (g/mol) 294,10