Learn More
Thermo Scientific™ Citrat-gepufferte Kochsalzlösung (20 X)
Artikelnummer. 15415849
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1L
2L
Packungsgröße:
1 Liter
2 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15415849 1L 1 Liter
15425849 2L 2 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15415849 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. J63666.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 4-3-6132
Konzentration 20X
Physikalische Form Flüssig
Menge 1L
Synonym SSC-Puffer, 20x; Salin-Natrium-Citratpuffer, 20x
Molekulargewicht (g/mol) 294,10