Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 5.5
Artikelnummer. 15483469
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Packungsgröße:
250 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15483469 250 ml 250 Milliliter
15493469 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15483469 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. J60754.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6132-04-3294.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4-3-6132
Molekulargewicht (g/mol) 294,10
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 5,5
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 ml